Imprimer
Ethyl 5-chloro-2-fluorobenzoate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC300718-1G PC300718-5G
APOSPC300718-1GEA 97.3 EUR
APOSPC300718-1G APOSPC300718-5G
Ethyl 5-chloro-2-fluorobenzoate
Ethyl 5-chloro-2-fluorobenzoate
Formule: C₉H₈ClFO₂
Poids moléculaire: 202.61 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06205125
Numéro CAS: 773139-56-3