Imprimer
Ethyl 2-nitro-4-(trifluoromethyl)benzoate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC300712-1G PC300712-5G
APOSPC300712-1GEA 102 EUR
APOSPC300712-1G APOSPC300712-5G
Ethyl 2-nitro-4-(trifluoromethyl)benzoate
Ethyl 2-nitro-4-(trifluoromethyl)benzoate
Formule: C₁₀H₈F₃NO₄
Poids moléculaire: 263.17 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12406841
Numéro CAS: 702673-02-7