Imprimer
3-Bromo-4-(trifluoromethyl)-1H-indazole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC300706-1G PC300706-250MG
APOSPC300706-1GEA 290 EUR
APOSPC300706-1G APOSPC300706-250MG
3-Bromo-4-(trifluoromethyl)-1H-indazole
3-Bromo-4-(trifluoromethyl)-1H-indazole
Formule: C₈H₄BrF₃N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09749936
Numéro CAS: 1000342-21-1