Imprimer
Methyl 2,4,5-trifluorobenzoate 99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC300696-100G PC300696-10G PC300696-25G
APOSPC300696-100GEA 290 EUR
APOSPC300696-100G APOSPC300696-10G APOSPC300696-25G
Methyl 2,4,5-trifluorobenzoate 99%
Methyl 2,4,5-trifluorobenzoate
Formule: C₈H₅F₃O₂
Point d'ébullition: 130…135 °C (100 mm Hg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06203702
Numéro CAS: 20372-66-1