Imprimer
1-{[4-Bromo-3-(trifluoromethyl)phenyl]sulphonyl}-4-methylpiperazine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC300691-1G PC300691-5G
APOSPC300691-1GEA 198 EUR
APOSPC300691-1G APOSPC300691-5G
1-{[4-Bromo-3-(trifluoromethyl)phenyl]sulphonyl}-4-methylpiperazine
1-{[4-Bromo-3-(trifluoromethyl)phenyl]sulphonyl}-4-methylpiperazine
Formule: C₁₂H₁₄BrF₃N₂O₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19442764
Numéro CAS: 486422-42-8