2,6-Difluoro-4-(morpholin-4-yl)benzonitrile
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
4-(4-Cyano-3,5-difluorophenyl)morpholine
Formule:
C₁₁H₁₀F₂N₂O Poids moléculaire: 224.207 g/mol Point de fusion: 112…114 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD19442761 Numéro CAS: 840481-30-3 |