Imprimer
5-(4-Fluorophenyl)thieno[2,3-d]pyrimidin-4(3H)-one
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC300688-1G PC300688-5G PC300688-10G
APOSPC300688-1GEA 198 EUR
APOSPC300688-1G APOSPC300688-5G APOSPC300688-10G
5-(4-Fluorophenyl)thieno[2,3-d]pyrimidin-4(3H)-one
5-(4-Fluorophenyl)thieno[2,3-d]pyrimidin-4(3H)-one
Formule: C₁₂H₇FN₂OS
Point de fusion: 190…192 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00297812
Numéro CAS: 35978-37-1