Imprimer
1-[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]homopiperazine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 1-(5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl)-1,4-diazepane, 1-[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-1,4-diazepane
PC300684-10G PC300684-1G PC300684-5G
APOSPC300684-10GEA 384 EUR
APOSPC300684-10G APOSPC300684-1G APOSPC300684-5G
1-[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]homopiperazine
1-[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]homopiperazine
Formule: C₁₁H₁₄F₃N₃
Point d'ébullition: 110 °C (0,1 mm Hg)
Point de fusion: 50…53 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00661783
Numéro CAS: 306934-70-3
UN: 3259
ADR: 8,III