Imprimer
2-[(2,4-Difluorophenoxy)methyl]oxirane
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC300681-1G PC300681-5G PC300681-10G
APOSPC300681-1GEA 173 EUR
APOSPC300681-1G APOSPC300681-5G APOSPC300681-10G
2-[(2,4-Difluorophenoxy)methyl]oxirane
2-[(2,4-Difluorophenoxy)methyl]oxirane
Formule: C₉H₈F₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09741082
Numéro CAS: 169286-61-7