Imprimer
1,1,1-Trifluoro-4-(4-phenylpiperazin-1-yl)but-3-en-2-one
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC300679-1G PC300679-5G PC300679-10G
APOSPC300679-1GEA 161 EUR
APOSPC300679-1G APOSPC300679-5G APOSPC300679-10G
1,1,1-Trifluoro-4-(4-phenylpiperazin-1-yl)but-3-en-2-one
1,1,1-Trifluoro-4-(4-phenylpiperazin-1-yl)but-3-en-2-one
Formule: C₁₄H₁₅F₃N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02186476
Numéro CAS: 478047-04-0