Ethyl 4-{[4-(trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]oxy}benzoate
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₄H₁₁F₃N₂O₃ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD14583151 Numéro CAS: 1259324-17-8 |