Imprimer
2-Morpholin-4-yl-4-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC300673-1G PC300673-5G
APOSPC300673-1GEA 359 EUR
APOSPC300673-1G APOSPC300673-5G
2-Morpholin-4-yl-4-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylic acid
2-Morpholin-4-yl-4-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₁₀F₃N₃O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13188015
Numéro CAS: 873450-23-8