N,2-Dimethyl-6-(trifluoromethyl)nicotinamide
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₉H₉F₃N₂O Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD11826496 Numéro CAS: 1090043-67-6 |