Imprimer
4-Piperidin-1-yl-2-(trifluoromethyl)aniline
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC300662-1G PC300662-10G PC300662-5G
APOSPC300662-1GEA 145 EUR
APOSPC300662-1G APOSPC300662-10G APOSPC300662-5G
4-Piperidin-1-yl-2-(trifluoromethyl)aniline
4-Piperidin-1-yl-2-(trifluoromethyl)aniline
Formule: C₁₂H₁₅F₃N₂
Poids moléculaire: 244.256 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09736811
Numéro CAS: 954260-57-2