Imprimer
2-(4-Bromo-2-fluorophenoxy)-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC300643-1G PC300643-10G PC300643-5G
APOSPC300643-1GEA 288 EUR
APOSPC300643-1G APOSPC300643-10G APOSPC300643-5G
2-(4-Bromo-2-fluorophenoxy)-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
2-(4-Bromo-2-fluorophenoxy)-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
Formule: C₁₁H₅BrF₄N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11520136
Numéro CAS: 1227955-13-6