Imprimer
N-[4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)phenyl]thiourea
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC300637-1G PC300637-5G PC300637-10G
APOSPC300637-1GEA 149 EUR
APOSPC300637-1G APOSPC300637-5G APOSPC300637-10G
N-[4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)phenyl]thiourea
N-[4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)phenyl]thiourea
Formule: C₈H₆BrF₃N₂OS
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11109537
Numéro CAS: 1227955-26-1