Imprimer
4-{2-[5-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]-1,3-thiazol-4-yl}benzonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC300632-1G PC300632-10G PC300632-5G
APOSPC300632-1GEA 248 EUR
APOSPC300632-1G APOSPC300632-10G APOSPC300632-5G
4-{2-[5-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]-1,3-thiazol-4-yl}benzonitrile
4-{2-[5-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]-1,3-thiazol-4-yl}benzonitrile
Formule: C₁₄H₇F₃N₄S
Poids moléculaire: 320.292 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11035942
Numéro CAS: 1227954-96-2