Imprimer
8-Methoxy-4-(trifluoromethyl)quinolin-2(1H)-one
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC300630-1G PC300630-250MG
APOSPC300630-1GEA 238 EUR
APOSPC300630-1G APOSPC300630-250MG
8-Methoxy-4-(trifluoromethyl)quinolin-2(1H)-one
8-Methoxy-4-(trifluoromethyl)quinolin-2(1H)-one
Formule: C₁₁H₈F₃NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16631270
Numéro CAS: 503147-99-7