Imprimer
(3-{[3-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}phenyl)methanol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC300628-1G PC300628-5G
APOSPC300628-1GEA 248 EUR
APOSPC300628-1G APOSPC300628-5G
(3-{[3-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}phenyl)methanol
(3-{[3-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}phenyl)methanol
Formule: C₁₃H₁₀F₃NO₂
Poids moléculaire: 269.219 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD21602385
Numéro CAS: 1427460-22-7