Imprimer
1-[4-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperazine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC300626-1G PC300626-500MG PC300626-5G
APOSPC300626-1GEA 314 EUR
APOSPC300626-1G APOSPC300626-500MG APOSPC300626-5G
1-[4-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperazine
1-[4-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperazine
Formule: C₁₀H₁₂F₃N₃
Poids moléculaire: 231.218 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00114707
Numéro CAS: 118708-88-6