Imprimer
Methyl 2'-fluoro-1,1'-biphenyl-4-carboxylate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC300619-1G PC300619-5G
APOSPC300619-1GEA 0 EUR
APOSPC300619-1G APOSPC300619-5G
Methyl 2'-fluoro-1,1'-biphenyl-4-carboxylate
Methyl 2'-fluoro-1,1'-biphenyl-4-carboxylate
Formule: C₁₄H₁₁FO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00662461
Numéro CAS: 80254-85-9