Imprimer
4-(3-Fluorophenoxy)benzaldehyde
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC300613-1G PC300613-5G
APOSPC300613-1GEA 0 EUR
APOSPC300613-1G APOSPC300613-5G
4-(3-Fluorophenoxy)benzaldehyde
4-(3-Fluorophenoxy)benzaldehyde
Formule: C₁₃H₉FO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09026269
Numéro CAS: 939758-29-9