Imprimer
4-(2-Fluorophenoxy)benzaldehyde
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC300611-1G PC300611-5G
APOSPC300611-1GEA 0 EUR
APOSPC300611-1G APOSPC300611-5G
4-(2-Fluorophenoxy)benzaldehyde
4-(2-Fluorophenoxy)benzaldehyde
Formule: C₁₃H₉FO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09026272
Numéro CAS: 936343-96-3