(4-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}phenyl)methanol
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₃H₉ClF₃NO₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD12756229 Numéro CAS: 1160430-73-8 |