Imprimer
4-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-one
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC300585-1G PC300585-5G
APOSPC300585-1GEA 87 EUR
APOSPC300585-1G APOSPC300585-5G
4-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-one
4-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-one
Formule: C₉H₆F₃N₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04125794
Numéro CAS: 155431-35-9