Imprimer
Ethyl 3-bromo-8-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC300576-1G PC300576-250MG
APOSPC300576-1GEA 335 EUR
APOSPC300576-1G APOSPC300576-250MG
Ethyl 3-bromo-8-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Ethyl 3-bromo-8-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Formule: C₁₁H₈BrF₃N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD17168280
Numéro CAS: 1355171-40-2