Imprimer
2-Bromo-6-fluorobenzyl alcohol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC300574-25G PC300574-5G
APOSPC300574-25GEA 98.6 EUR
APOSPC300574-25G APOSPC300574-5G
2-Bromo-6-fluorobenzyl alcohol
2-Bromo-6-fluorobenzyl alcohol
Formule: C₇H₆BrFO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09263985
Numéro CAS: 261723-33-5