Imprimer
7-Fluoro-6-methoxy-1H-indazol-3-amine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC300572-1G PC300572-250MG
APOSPC300572-1GEA 273 EUR
APOSPC300572-1G APOSPC300572-250MG
7-Fluoro-6-methoxy-1H-indazol-3-amine
7-Fluoro-6-methoxy-1H-indazol-3-amine
Formule: C₈H₈FN₃O
Poids moléculaire: 181.167 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16631265
Numéro CAS: 1279842-87-3