Imprimer
3-Amino-3-[4-(trifluoromethyl)phenyl]propanoic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-Amino-3-(4-(trifluoromethyl)phenyl)propanoic acid
PC300557-1G PC300557-5G PC300557-250MG
APOSPC300557-1GEA 50.9 EUR
APOSPC300557-1G APOSPC300557-5G APOSPC300557-250MG
3-Amino-3-[4-(trifluoromethyl)phenyl]propanoic acid
3-Amino-3-[4-(trifluoromethyl)phenyl]propanoic acid
Formule: C₁₀H₁₀F₃NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02571869
Numéro CAS: 180263-44-9