Imprimer
2-Amino-6-(trifluoromethyl)quinazoline
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Amino-6-(trifluoromethyl)-1,3-benzodiazine, 6-(Trifluoromethyl)quinazolin-2-amine
PC300554-1G PC300554-250MG
APOSPC300554-1GEA 221 EUR
APOSPC300554-1G APOSPC300554-250MG
2-Amino-6-(trifluoromethyl)quinazoline
2-Amino-6-(trifluoromethyl)quinazoline
Formule: C₉H₆F₃N₃
Point de fusion: 184…186 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00835296
Numéro CAS: 190273-94-0