Imprimer
3-Chloro-2-(1H-pyrazol-1-yl)-5-(trifluoromethyl)pyridine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC300541-1G PC300541-5G PC300541-10G
APOSPC300541-1GEA 147 EUR
APOSPC300541-1G APOSPC300541-5G APOSPC300541-10G
3-Chloro-2-(1H-pyrazol-1-yl)-5-(trifluoromethyl)pyridine
3-Chloro-2-(1H-pyrazol-1-yl)-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₉H₅ClF₃N₃
Poids moléculaire: 247.604 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00215317
Numéro CAS: 318469-19-1