Imprimer
4-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzhydrazide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 4-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzohydrazide
PC300539-1G PC300539-5G
APOSPC300539-1GEA 193 EUR
APOSPC300539-1G APOSPC300539-5G
4-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzhydrazide
4-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzhydrazide
Formule: C₁₃H₉ClF₃N₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00245989
Numéro CAS: 1022610-19-0