3-Chloro-2-phenoxy-5-(trifluoromethyl)pyridine
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₂H₇ClF₃NO Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00244669 Numéro CAS: 95711-04-9 |