Ethyl 3-bromo-6-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₀H₈BrFN₂O₂ Point de fusion: 52…55 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD23159158 Numéro CAS: 1427460-92-1 |