Imprimer
tert-Butyl 4-hydroxy-4-({[4-methyl-5-(trifluoromethyl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl]thio}methyl)piperidine-1-carboxylate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC300530-1G PC300530-5G
APOSPC300530-1GEA 296 EUR
APOSPC300530-1G APOSPC300530-5G
tert-Butyl 4-hydroxy-4-({[4-methyl-5-(trifluoromethyl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl]thio}methyl)piperidine-1-carboxylate
tert-Butyl 4-hydroxy-4-({[4-methyl-5-(trifluoromethyl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl]thio}methyl)piperidine-1-carboxylate
Formule: C₁₅H₂₃F₃N₄O₃S
Poids moléculaire: 396.428 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD23381090
Numéro CAS: 1440535-72-7