Imprimer
1-(4-Fluorophenoxy)-3-{[4-methyl-5-(trifluoromethyl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl]thio}propan-2-ol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC300529-1G PC300529-5G
APOSPC300529-1GEA 296 EUR
APOSPC300529-1G APOSPC300529-5G
1-(4-Fluorophenoxy)-3-{[4-methyl-5-(trifluoromethyl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl]thio}propan-2-ol
1-(4-Fluorophenoxy)-3-{[4-methyl-5-(trifluoromethyl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl]thio}propan-2-ol
Formule: C₁₃H₁₃F₄N₃O₂S
Poids moléculaire: 351.32 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD23381087
Numéro CAS: 1440535-63-6