Imprimer
1-(4-Fluorophenoxy)-3-morpholin-4-ylpropan-2-ol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC300528-1G PC300528-5G PC300528-10G
APOSPC300528-1GEA 296 EUR
APOSPC300528-1G APOSPC300528-5G APOSPC300528-10G
1-(4-Fluorophenoxy)-3-morpholin-4-ylpropan-2-ol
1-(4-Fluorophenoxy)-3-morpholin-4-ylpropan-2-ol
Formule: C₁₃H₁₈FNO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03724539
Numéro CAS: 170876-53-6