Imprimer
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)-1,3-benzoxazole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC300516-1G PC300516-250MG
APOSPC300516-1GEA 0 EUR
APOSPC300516-1G APOSPC300516-250MG
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)-1,3-benzoxazole
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)-1,3-benzoxazole
Formule: C₈H₃ClF₃NO
Point de fusion: 26…28 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18250484
Numéro CAS: 114997-91-0