Imprimer
5-(Trifluoromethyl)-1,3-benzoxazole 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 5-(Trifluoromethyl)benzo[d]oxazole
PC300509-1G PC300509-250MG PC300509-5G
APOSPC300509-1GEA 248 EUR
APOSPC300509-1G APOSPC300509-250MG APOSPC300509-5G
5-(Trifluoromethyl)-1,3-benzoxazole 95%
5-(Trifluoromethyl)-1,3-benzoxazole
Formule: C₈H₄F₃NO
Poids moléculaire: 187.119 g/mol
Point d'ébullition: 40…42 °C (1 mm Hg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19374815
Numéro CAS: 1267217-46-8