Imprimer
3-Bromo-6-(trifluoromethyl)-1H-indazole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC300500-1G PC300500-100MG
APOSPC300500-1GEA 79.9 EUR
APOSPC300500-1G APOSPC300500-100MG
3-Bromo-6-(trifluoromethyl)-1H-indazole
3-Bromo-6-(trifluoromethyl)-1H-indazole
Formule: C₈H₄BrF₃N₂
Point de fusion: 184…186 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09263228
Numéro CAS: 1000341-21-8