Imprimer
4-Fluoro-2-methylbenzoyl chloride 99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 4-Fluoro-o-toluoyl chloride, 2-(Chlorocarbonyl)-5-fluorotoluene
PC2985-1G PC2985-25G PC2985-5G PC2985-100G
APOSPC2985-1GEA 17.6 EUR
APOSPC2985-1G APOSPC2985-25G APOSPC2985-5G APOSPC2985-100G
4-Fluoro-2-methylbenzoyl chloride 99%
4-Fluoro-2-methylbenzoyl chloride
Formule: C₈H₆ClFO
Poids moléculaire: 172.584 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115881
Numéro CAS: 21900-43-6
UN: 3265
ADR: 8 III