Imprimer
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-methylpropane 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC2956-25G PC2956-5G PC2956-100G
APOSPC2956-25GEA 765 EUR
APOSPC2956-25G APOSPC2956-5G APOSPC2956-100G
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-methylpropane 97%
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-methylpropane
Formule: C₄H₄F₆
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094211
Numéro CAS: 382-09-2