Imprimer
7-Bromo-1-fluorophenazine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC29358-1G PC29358-250MG PC29358-5G
APOSPC29358-1GEA 224 EUR
APOSPC29358-1G APOSPC29358-250MG APOSPC29358-5G
7-Bromo-1-fluorophenazine 95%
7-Bromo-1-fluorophenazine
Formule: C₁₂H₆BrFN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD32066753
Numéro CAS: 2366994-18-3