Imprimer
5-Fluoro-3-methylbenzo[b]thiophene-2-sulphonyl chloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 5-Fluoro-3-methyl-1-benzothiophene-2-sulphonyl chloride, 2-(Chlorosulphonyl)-5-fluoro-3-methylbenzo[b]thiophene
PC2907-1G PC2907-5G
APOSPC2907-1GEA 174 EUR
APOSPC2907-1G APOSPC2907-5G
5-Fluoro-3-methylbenzo[b]thiophene-2-sulphonyl chloride
5-Fluoro-3-methylbenzo[b]thiophene-2-sulphonyl chloride
Formule: C₉H₆ClFO₂S₂
Poids moléculaire: 264.724 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD02091512
Numéro CAS: 404964-34-7
UN: 3261
ADR: 8 III