Imprimer
3,5-Difluoro-4-iodoaniline 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC2906-25G PC2906-5G
APOSPC2906-25GEA 121 EUR
APOSPC2906-25G APOSPC2906-5G
3,5-Difluoro-4-iodoaniline 97%
3,5-Difluoro-4-iodoaniline
Formule: C₆H₄F₂IN
Point de fusion: 112 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD07774190
Numéro CAS: 1542-34-3