Imprimer
3',5'-Difluoro-4'-methoxypropiophenone 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC2848-1G PC2848-250MG
APOSPC2848-1GEA 321 EUR
APOSPC2848-1G APOSPC2848-250MG
3',5'-Difluoro-4'-methoxypropiophenone 97%
Formule: C₁₀H₁₀F₂O₂
Point d'ébullition: 203…204 °C
Point de fusion: 44478 °C
Densité: 1,451 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: >100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042509
Numéro CAS: 71292-82-5