Imprimer
Methyl 3-fluoro-5-(trifluoromethyl)picolinate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC28303-1G PC28303-250MG
APOSPC28303-1GEA 685 EUR
APOSPC28303-1G APOSPC28303-250MG
Methyl 3-fluoro-5-(trifluoromethyl)picolinate
Methyl 3-fluoro-5-(trifluoromethyl)picolinate
Formule: C₈H₅F₄NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28799119
Numéro CAS: 1803834-87-8