Imprimer
Methyl 2-(6-Oxo-4-(trifluoromethyl)pyrimidin-1(6H)-yl)acetate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC28299-1G PC28299-250MG
APOSPC28299-1GEA 78.3 EUR
APOSPC28299-1G APOSPC28299-250MG
Methyl 2-(6-Oxo-4-(trifluoromethyl)pyrimidin-1(6H)-yl)acetate
Methyl 2-(6-Oxo-4-(trifluoromethyl)pyrimidin-1(6H)-yl)acetate
Formule: C₈H₇F₃N₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31812106
Numéro CAS: 2004497-81-6