Imprimer
3-(Ethylthio)-5-(trifluoromethyl)picolinonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC28297-1G PC28297-250MG
APOSPC28297-1GEA 68.3 EUR
APOSPC28297-1G APOSPC28297-250MG
3-(Ethylthio)-5-(trifluoromethyl)picolinonitrile
3-(Ethylthio)-5-(trifluoromethyl)picolinonitrile
Formule: C₉H₇F₃N₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31812104
Numéro CAS: 1421952-04-6