Imprimer
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)thiazole-5-carbonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC28295-100MG PC28295-250MG PC28295-1G
APOSPC28295-100MGEA 0 EUR
APOSPC28295-100MG APOSPC28295-250MG APOSPC28295-1G
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)thiazole-5-carbonitrile
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)thiazole-5-carbonitrile
Formule: C₅ClF₃N₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08669458
Numéro CAS: 151729-41-8